Få mere at vide
N,N-diethylanilin, TRC
Artikelnummer. 30385766
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30385766 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30385766 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD443520100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethylaniline
CAS 91-66-7
Molekylær formel C10 H15 N
Mængde 100 g
Synonym Aniline, N,N-diethyl- (8CI), N,N-Diethylbenzenamine, (Diethylamino)benzene, DEA, Diethylaniline, Diethylphenylamine, N,N-Diethylaminobenzene, N,N-Diethylaniline, N-Phenyldiethylamine, NL 64-10P, NSC 7205
InChI formel InChI=1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCN(CC)c1ccccc1
IUPAC navn N,N-diethylanilin
Molekylvægt (g/mol) 149.23
Formel vægt 149.1204