Få mere at vide
N,N-Diethylaniline, 99%
Artikelnummer. 11423204
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423204 2500 mL 2500ml
11413204 500 mL 500ml
11433204 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11423204 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10560.0F
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 91-66-7 | C10H15N | 149.24 g/mol
N,N-diethylanilin bruges som mellemprodukt i lægemidler, farvestoffer og andre kemikalier. Det fungerer som en reaktionskatalysator. Dens komplekse diethylanilinboran bruges som et reduktionsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-diethylanilin anvendes som mellemprodukt i lægemidler, farvestoffer og andre kemikalier. Det fungerer som en reaktionskatalysator. Dens komplekse diethylanilinboran bruges som et reduktionsmiddel i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med vand og acetone. Let blandbar med chloroform, alkohol og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-66-7
Molekylær formel C10H15N
Molekylvægt (g/mol) 149.24
MDL nummer MFCD00009042,MFCD31699978
InChI nøgle GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine
PubChem CID 7061
IUPAC navn N,N-diethylanilin
SMIL CCN(CC)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethylaniline
Smeltepunkt -38°C
Tæthed 0.936
Kogepunkt 215°C to 216°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.542
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2432
Beilstein 742483
Merck Index 14,3114
Opløselighedsinformation Miscible with water and acetone. Slightly miscible with chloroform,alcohol and ether.
Formel vægt 149.24
Procent renhed 99%