N,N-diethylanilin bruges som mellemprodukt i lægemidler, farvestoffer og andre kemikalier. Det fungerer som en reaktionskatalysator. Dens komplekse diethylanilinboran bruges som et reduktionsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N,N-diethylanilin anvendes som mellemprodukt i lægemidler, farvestoffer og andre kemikalier. Det fungerer som en reaktionskatalysator. Dens komplekse diethylanilinboran bruges som et reduktionsmiddel i organisk syntese.
Opløselighed Blandbar med vand og acetone. Let blandbar med chloroform, alkohol og ether.
Bemærkninger Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. .
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.