Få mere at vide
N,N-Diethylacetamidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethylacetamidine Hydrochloride |
| CAS | 91400-32-7 |
| Molekylær formel | C6H14N2. HCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N,N-Diethylethanimidamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2.ClH/c1-4-8(5-2)6(3)7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H |
| SMIL | CC(N(CC)CC)=N.Cl |
| IUPAC navn | N,N-diethylacetimidamide hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.65 |
| Formel vægt | 150.1 |