Få mere at vide
N,N-Diethylacetamidine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30483039
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30483039 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30483039 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN269258100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethylacetamidine Hydrochloride
CAS 91400-32-7
Molekylær formel C6H14N2. HCl
Mængde 100 mg
Synonym N,N-Diethylethanimidamide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H14N2.ClH/c1-4-8(5-2)6(3)7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H
SMIL CC(N(CC)CC)=N.Cl
IUPAC navn N,N-diethylacetimidamide hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 150.65
Formel vægt 150.1