Få mere at vide
N,N-Diethylacetamide, 99%
Beskrivelse
N,N-diethylacetamid blev brugt til at undersøge de spektroskopiske egenskaber af N,N-diethyl-2-[(4-substitueret)phenylsulfinyl]acetamider. Det er almindeligt anvendt som lægemiddelopløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
,N-diethylacetamid blev brugt til at undersøge de spektroskopiske egenskaber af N,N-diethyl-2-[(4-substitueret)phenylsulfinyl]acetamider. Det er almindeligt anvendt som lægemiddelopløsningsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethylacetamide |
| Tæthed | 0.92 |
| Kogepunkt | 182°C to 186°C |
| Flammepunkt | 76°C (169°F) |
| Brydningsindeks | 1.44 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1209428 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 115.18 |
| Procent renhed | 99% |