Få mere at vide
N,N-Diethylacetamide, 99%
Artikelnummer. 11475636
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475636 25 g 25g
11485636 100 g 100g
11495636 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20762.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 685-91-6 | C6H13NO | 115.176 g/mol
N,N-diethylacetamid blev brugt til at undersøge de spektroskopiske egenskaber af N,N-diethyl-2-[(4-substitueret)phenylsulfinyl]acetamider. Det er almindeligt anvendt som lægemiddelopløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N
,N-diethylacetamid blev brugt til at undersøge de spektroskopiske egenskaber af N,N-diethyl-2-[(4-substitueret)phenylsulfinyl]acetamider. Det er almindeligt anvendt som lægemiddelopløsningsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 685-91-6
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00009047
InChI nøgle AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylacetamide, acetamide, n,n-diethyl, n-acetyldiethylamine, unii-6yo81d7st6, n,n-diaethylacetamid german, n,n-diethyl-acetamide, acetic acid, amide, n,n-diethyl, acetamide,n,n-diethyl, n,n-diaethylacetamid, n,n-diethylacetoamide
PubChem CID 12703
IUPAC navn N,N-diethylacetamid
SMIL CCN(CC)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethylacetamide
Tæthed 0.92
Kogepunkt 182°C to 186°C
Flammepunkt 76°C (169°F)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 25 g
Beilstein 1209428
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 115.18
Procent renhed 99%