Få mere at vide
N,N-diethyl(trimethylsilyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30373981
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30373981 25 g
1 options
Artikelnummer. 30373981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44526525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine
CAS 996-50-9
Molekylær formel C7H19NSi
Mængde 25 g
Synonym N,N-Diethyl-1,1,1-trimethyl-silylamine, (Diethylamino)trimethylsilane, (N,N-Diethylamino)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)diethylamine, Diethyl(trimethylsilyl)amine, N-Ethyl-N-(trimethylsilyl)ethanamine,, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, N,N-Diethyltrimethylsilanamine, N,N-Diethyltrimethylsilylamine, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, NSC 377650, Trimethyl(diethylamino)silane
InChI formel InChI=1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
SMIL CCN(CC)[Si](C)(C)C
IUPAC navn N-ethyl-N-trimethylsilyletanamin
Molekylvægt (g/mol) 145.32
Formel vægt 145.1287