Få mere at vide
N,N-diethyl(trimethylsilyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30382568
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30382568 5 g
1 options
Artikelnummer. 30382568 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4452655G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine
CAS 996-50-9
Molekylær formel C7H19NSi
Mængde 5 g
Synonym N,N-Diethyl-1,1,1-trimethyl-silylamine, (Diethylamino)trimethylsilane, (N,N-Diethylamino)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)diethylamine, Diethyl(trimethylsilyl)amine, N-Ethyl-N-(trimethylsilyl)ethanamine,, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, N,N-Diethyltrimethylsilanamine, N,N-Diethyltrimethylsilylamine, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, NSC 377650, Trimethyl(diethylamino)silane
InChI formel InChI=1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
SMIL CCN(CC)[Si](C)(C)C
IUPAC navn N-ethyl-N-trimethylsilyletanamin
Molekylvægt (g/mol) 145.32
Formel vægt 145.1287