Få mere at vide
N,N-diethyl(trimethylsilyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30374899
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30374899 100 g
1 options
Artikelnummer. 30374899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD445265100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine
CAS 996-50-9
Molekylær formel C7H19NSi
Mængde 100 g
Synonym N,N-Diethyl-1,1,1-trimethyl-silylamine, (Diethylamino)trimethylsilane, (N,N-Diethylamino)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)diethylamine, Diethyl(trimethylsilyl)amine, N-Ethyl-N-(trimethylsilyl)ethanamine,, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, N,N-Diethyltrimethylsilanamine, N,N-Diethyltrimethylsilylamine, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, NSC 377650, Trimethyl(diethylamino)silane
InChI formel InChI=1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
SMIL CCN(CC)[Si](C)(C)C
IUPAC navn N-ethyl-N-trimethylsilyletanamin
Molekylvægt (g/mol) 145.32
Formel vægt 145.1287