Få mere at vide
N,N-Diethyl-p-phenylendiaminsulfat, 97%
Beskrivelse
N,N-diethyl-p-phenylendiaminsulfat anvendes til spektrofotometrisk bestemmelse af lægemidler såsom salbutamolsulfat, ritodrinhydrochlorid og isoxsuprinhydrochlorid indeholdende phenolgruppe. Det bruges også til analyse af lægemidler som dapsonhydrochlorid, sulfamethoxazol og sulfadiazin indeholdende aromatiske aminogrupper. Yderligere bruges det som farvefremkalder og filmfremkalder i fotografering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N-diethyl-p-phenylendiaminsulfat bruges til spektrofotometrisk bestemmelse af lægemidler såsom salbutamolsulfat, ritodrinhydrochlorid og isoxsuprinhydrochlorid indeholdende phenolgruppe. Det bruges også til analyse af lægemidler som dapsonhydrochlorid, sulfamethoxazol og sulfadiazin indeholdende aromatiske aminogrupper. Yderligere bruges det som farvefremkalder og filmfremkalder i fotografering.
Opløselighed Opløseligt i vand og
alkohol.
Noter
Lysfølsom og luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate |
| Smeltepunkt | 183 °C til 188 °C |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 4219768 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og alkohol. |
| Formel vægt | 262.33 |
| Procent renhed | 97% |