Få mere at vide
N,N-Diethyl-p-phenylendiaminsulfat, 97%
Artikelnummer. 11413428
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413428 250 g 250g
11403428 50 g 50g
11493418 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17832.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6283-63-2 | C10H18N2O4S | 262,324 g/mol
N,N-diethyl-p-phenylendiaminsulfat anvendes til spektrofotometrisk bestemmelse af lægemidler såsom salbutamolsulfat, ritodrinhydrochlorid og isoxsuprinhydrochlorid indeholdende phenolgruppe. Det bruges også til analyse af lægemidler som dapsonhydrochlorid, sulfamethoxazol og sulfadiazin indeholdende aromatiske aminogrupper. Yderligere bruges det som farvefremkalder og filmfremkalder i fotografering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-diethyl-p-phenylendiaminsulfat bruges til spektrofotometrisk bestemmelse af lægemidler såsom salbutamolsulfat, ritodrinhydrochlorid og isoxsuprinhydrochlorid indeholdende phenolgruppe. Det bruges også til analyse af lægemidler som dapsonhydrochlorid, sulfamethoxazol og sulfadiazin indeholdende aromatiske aminogrupper. Yderligere bruges det som farvefremkalder og filmfremkalder i fotografering.
Opløselighed Opløseligt i vand og
alkohol.
Noter
Lysfølsom og luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6283-63-2
Molekylær formel C10H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 262.324
MDL nummer MFCD00012993
InChI nøgle AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1
PubChem CID 80166
IUPAC navn 4-N,4-N-diethylbenzen-1,4-diamin;svovlsyre
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
Smeltepunkt 183°C to 188°C
Mængde 250 g
Beilstein 4219768
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 262.33
Procent renhed 97%