Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethyl-p-phenylenediamine Oxalate |
| CAS | 62637-92-7 |
| Emballage | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Molekylær formel | C22H34N4O4 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 418.54 |