Få mere at vide
N,N-diethyl-p-phenylendiaminoxalat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10769901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10769901 10 g Glasflaske 10g
10107040 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10769901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407410100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62637-92-7 | 0·5 C2H2O4 | 209.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62637-92-7
Molekylær formel 0·5 C2H2O4
Molekylvægt (g/mol) 209.27
MDL nummer MFCD00070242
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 145.0°C to 150.0°C
Farve Brun til grå eller gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 209.27
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.