Få mere at vide
N,N-Diethyl-p-phenylendiamin, 98%
Artikelnummer. 10206061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10206061 25 g Glasflaske 25g
10025710 5 g Glasflaske 5g
10435675 100 g Glasflaske 100g
10741325 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10206061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407390250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00 DKK
    294.65 DKK / 25g
    Spare 56.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 93-05-0 | C10H16N2 | 164,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-05-0
MDL nummer MFCD00007861
InChI nøgle QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-p-phenylenediamine, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodiethylaniline, 4-diethylamino aniline, p-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine, diethylaminoaniline, p-diethylamino aniline
PubChem CID 7120
IUPAC navn 4-N,4-N-diethylbenzen-1,4-diamin
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Diethyl-p-phenylenediamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 23,0 °C
Tæthed 0.9880g/mL
Kogepunkt 268,0 °C
Flammepunkt 139 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H16N2
Lineær formel (CH3CH2)2NC6H4NH2
Brydningsindeks 1,5690 til 1,5730 (20 °C, 589 nm)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.988
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Molekylvægt (g/mol) 164.25
Formel vægt 164.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Flydende eller lavt smeltende fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.