Få mere at vide
N,N-Diethyl-p-phenylendiamin, 98%
Artikelnummer. 10025710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10025710 5 g Glasflaske 5g
10206061 25 g Glasflaske 25g
10435675 100 g Glasflaske 100g
10741325 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10025710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407390050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 93-05-0 | C10H16N2 | 164,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-05-0
MDL nummer MFCD00007861
InChI nøgle QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-p-phenylenediamine, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodiethylaniline, 4-diethylamino aniline, p-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine, diethylaminoaniline, p-diethylamino aniline
PubChem CID 7120
IUPAC navn 4-N,4-N-diethylbenzen-1,4-diamin
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Diethyl-p-phenylenediamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 23,0 °C
Tæthed 0.9880g/mL
Kogepunkt 268,0 °C
Flammepunkt 139 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H16N2
Lineær formel (CH3CH2)2NC6H4NH2
Brydningsindeks 1,5690 til 1,5730 (20 °C, 589 nm)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.988
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Molekylvægt (g/mol) 164.25
Formel vægt 164.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Flydende eller lavt smeltende fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.