Få mere at vide
N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide |
| CAS | 2512198-73-9 |
| Molekylær formel | C12H24N2O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O3/c1-5-13(6-2)12(15)8-11(7-10(3)4)9-14(16)17/h10-11H,5-9H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)CC(C[N+]([O-])=O)CC(N(CC)CC)=O |
| IUPAC navn | N,N-diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.33 |
| Formel vægt | 244.18 |