Få mere at vide
N,N-Diethyl-4-nitroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethyl-4-nitroaniline |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-3-11(4-2)9-5-7-10(8-6-9)12(13)14/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 194.1055 |