missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Diethyl-3-pyrrolidinamine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethyl-3-pyrrolidinamine Dihydrochloride |
| CAS | 20984-82-1 |
| Molekylær formel | C8H18N2 • 2(HCl) |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2.ClH/c1-3-10(4-2)8-5-6-9-7-8;/h8-9H,3-7H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.N1CCC(N(CC)CC)C1 |
| IUPAC navn | N,N-diethylpyrrolidin-3-amine hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.16 |
| Formel vægt | 214.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?