Learn More
N,N-Diethyl-3-methyl-d3-benzamide-2,4,5,6-d4, TRC
Product Code. 30361054
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. Quantity Unit Size
30361054 10 mg 10mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30361054 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD22850110MG
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material DEET D7 (methyl D3 phenyl D4)
CAS 1219799-37-7
Molecular Formula C12 2H7 H10 N O
Quantity 10 mg
Synonym N,N-Diethyl-2,4,5,6-tetradeuterio-3-trideuteriomethylbenzamide, DEET D7 (methyl D3 phenyl D4), DEET D7 (methyl D3 benzeneamide D4), Diethyltoluamide-d7
InChI Formula InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6D,7D,8D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(=O)N(CC)CC)c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 2,3,4,6-tetradeuterio-N,N-diethyl-5-(trideuteriomethyl)benzamide
Molecular Weight (g/mol) 198.31
Formula Weight 198.175
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.