Få mere at vide
N,N-Diethyl-3-methyl-d3-benzamid-2,4,5,6-d4, TRC
Artikelnummer. 30361054
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30361054 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30361054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22850110MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DEET D7 (methyl D3 phenyl D4)
CAS 1219799-37-7
Molekylær formel C12 2H7 H10 N O
Mængde 10 mg
Synonym N,N-Diethyl-2,4,5,6-tetradeuterio-3-trideuteriomethylbenzamide, DEET D7 (methyl D3 phenyl D4), DEET D7 (methyl D3 benzeneamide D4), Diethyltoluamide-d7
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6D,7D,8D,9D
SMIL [2H]c1c([2H])c(C(=O)N(CC)CC)c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 2,3,4,6-tetradeuterio-N,N-diethyl-5-(trideuteriomethyl)benzamid
Molekylvægt (g/mol) 198.31
Formel vægt 198.175