Få mere at vide
N,N-diethyl-3-methyl-d3-benzamid-2,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DEET D7 (methyl D3 phenyl D4) |
| CAS | 1219799-37-7 |
| Molekylær formel | C12 2H7 H10 N O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | N,N-Diethyl-2,4,5,6-tetradeuterio-3-trideuteriomethylbenzamide, DEET D7 (methyl D3 phenyl D4), DEET D7 (methyl D3 benzeneamide D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9 H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6 D,7 D,8 D,9 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)N(CC)CC)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,6-tetradeuterio-N,N-diethyl-5-(trideuteriomethyl)benzamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.31 |
| Formel vægt | 198,175 g/mol |
| Vis mere |