missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Diethyl-3-(mesitylsulphonyl)-1H-1,2,4-triazole-1-carboximidamide (Cafenstrole), TRC

Artikelnummer. 30368966
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368966 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44462810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cafenstrole
CAS 125306-83-4
Molekylær formel C16 H22 N4 O3 S
Mængde 10 mg
Synonym N,N-Diethyl-3-[(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide, CH 900, Cafenstrole, Grachitor, Himeadow
InChI formel InChI=1S/C16H22N4O3S/c1-6-19(7-2)16(21)20-10-17-15(18-20)24(22,23)14-12(4)8-11(3)9-13(14)5/h8-10H,6-7H2,1-5H3
SMIL CCN(CC)C(=O)n1cnc(n1)S(=O)(=O)c2c(C)cc(C)cc2C
IUPAC navn N,N-diethyl-3-(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl-1,2,4-triazole-1-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 350.44
Formel vægt 350.1413
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.