Få mere at vide
N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide, Mikromol™
Beskrivelse
N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide |
| CAS | 92321-53-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H21 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-diethyl-2-phenylbutyramide (6CI,7CI), N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide, N,N,alpha-Triethylbenzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO/c1-4-13(12-10-8-7-9-11-12)14(16)15(5-2)6-3/h7-11,13H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(C(=O)N(CC)CC)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | N,N-diethyl-2-phenylbutanamide |
| Vis mere |