Få mere at vide
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine, 90%
Artikelnummer. 11338386
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338386 5 g 5g
11348386 25 g 25g
11358386 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17330.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 357-83-5 | C6H11ClF3N | 189.606 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 357-83-5
Molekylær formel C6H11ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 189.606
MDL nummer MFCD00054672
InChI nøgle BDZHKUAKSMWSAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, n,n-diethyl 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl amine, n-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, yarovenko's reagent, acmc-20appo, 2-chloro-1,1,2-trifluorotriethylamine, 1,1,2-trifluoro-2-chloroethyldiethylamine, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyldiethylamine, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyltrifluoro, 1-diethylamino-1,1,2trifluoro-2-chloroethane
PubChem CID 136184
IUPAC navn 2-chlor-N,N-diethyl-1,1,2-trifluorethanamin
SMIL CCN(CC)C(C(F)Cl)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Tæthed 1.19
Kogepunkt 38°C (10 mmHg)
Lineær formel ClFCHCF2N(CH2CH3)2
Mængde 5 g
FN nummer UN3267
Beilstein 1098675
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 189.61
Procent renhed 90%