Få mere at vide
N,N-Diethyl-2-bromobenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethyl-2-bromobenzamide |
| CAS | 76041-86-6 |
| Molekylær formel | C11 H14 Br N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14BrNO/c1-3-13(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-N,N-diethylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.14 |
| Formel vægt | 255.0259 |