Få mere at vide
N,N-Diethyl-2-acrylamide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethyl-2-acrylamide |
| CAS | 2675-94-7 |
| Molekylær formel | C7H13NO |
| MDL nummer | MFCD00078408 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | C=CC(N(CC)CC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.18 |
| Procent renhed | 98% |