Få mere at vide
N,N-diethyl-2,3,3,3-tetrafluorpropionamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419049
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419049 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15419049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16739.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 392-63-2 | C7H11F4NO | 201.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
CAS 392-63-2
Tæthed 1.228
Kogepunkt 58°C (5 mmHg)
Molekylær formel C7H11F4NO
Lineær formel CF3CHFCON(CH2CH3)2
Brydningsindeks 1.392
MDL nummer MFCD00069160
Mængde 25 g
Beilstein 1780406
Synonym n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide, acmc-20ak99, n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropanamid, n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropioamide, n,n-diethyl-2,2,3,3-tetrafluoro-propionamide, propanamide,n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoro, n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrakis fluoranyl propanamide
InChI nøgle OIZFBXRWENZGCS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(CC)C(=O)C(F)(F)C(F)F
IUPAC navn N,N-diethyl-2,2,3,3-tetrafluorpropanamid
Molekylvægt (g/mol) 201.17
PubChem CID 2774042
Formel vægt 201.16
Procent renhed 95%