Få mere at vide
N,N-diethyl-2,2,2-trifluoracetamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide |
| CAS | 360-92-9 |
| Molekylær formel | C6H10F3NO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | N,N-Diethyltrifluoroacetamide, NSC 14815, Trifluoroacetyl Diethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10F3NO/c1-3-10(4-2)5(11)6(7,8)9/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N,N-diethyl-2,2,2-trifluoracetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.14 |
| Formel vægt | 169.0714 |