Få mere at vide
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15550624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15550624 5 g 5g
15560624 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15550624 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459330050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 360-92-9
Molekylær formel C6H10F3NO
Molekylvægt (g/mol) 169.15
InChI nøgle CODXZFSZJFCVBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyltrifluoroacetamide, acetamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoro, acmc-1cmeq, diethyl trifluoroacetamide, n,n-diethyltrifluoro-acetamide, trifluoroacetic acid diethylamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, n,n-diethyl-2,2,2-tris fluoranyl ethanamide
PubChem CID 225443
IUPAC navn N,N-diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
SMIL CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Tæthed 1.1420g/mL
Kogepunkt 65.0°C to 67.0°C (24.0 mmHg)
Flammepunkt 43°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel F3CC(=O)N(CH2CH3)2
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.142
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible.
Formel vægt 169.15
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.