Få mere at vide
N,N-Diethyl-1-naphthamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethyl-1-naphthamide |
| CAS | 5454-10-4 |
| Molekylær formel | C15 H17 N O |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO/c1-3-16(4-2)15(17)14-11-7-9-12-8-5-6-10-13(12)14/h5-11H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | N,N-diethylnaphthalene-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.3 |
| Formel vægt | 227.131 |