Få mere at vide
N,N-diethyl-1,4-butandiamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489410
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489410 5 g 5g
11479410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489410 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50278.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27431-62-5 | C8H20N2 | 144.262 g/mol
N,N-diethyl-1,4-butandiamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N,N-diethyl-1,4-butandiamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27431-62-5
Molekylær formel C8H20N2
Molekylvægt (g/mol) 144.262
MDL nummer MFCD00014836
InChI nøgle JILXUIANNUALRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobutyl diethylamine, 4-diethylaminobutylamine, 4-diethylamino butylamine, n1,n1-diethylbutane-1,4-diamine, n,n-diethylbutane-1,4-diamine, n,n-diethyl-1,4-butanediamine, n 1 ,n 4-diethylputrescine, 1,4-butanediamine, n,n-diethyl, diethylaminobutylamine, acmc-1cneh
PubChem CID 117976
IUPAC navn N',N'-diethylbutan-1,4-diamin
SMIL CCN(CC)CCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethyl-1,4-butanediamine
Tæthed 0.83
Kogepunkt 72°C to 24°C (10 mmHg)
Lineær formel (CH3CH2)2NCH2CH2CH2CH2NH2
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 144.26
Procent renhed 96%