Få mere at vide
N,N-diethyl-1,3-propandiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373297
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373297 500 mL 500ml
11363297 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13888.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-78-9 | C7H18N2 | 130.24 g/mol
3-diethylaminopropylamin anvendes som opløsningsmiddel, ekstraktionsmidler og organiske syntesemellemprodukter, farvestoffer, pigmenter, overfladeaktivt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-diethylaminopropylamin anvendes som opløsningsmiddel, ekstraktionsmidler og
organiske syntesemellemprodukter, farvestoffer, pigmenter, overfladeaktivt middel.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-78-9
Molekylær formel C7H18N2
Molekylvægt (g/mol) 130.24
MDL nummer MFCD00008218
InChI nøgle QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-diethylaminopropylamine, 3-diethylamino propylamine, n,n-diethyl-1,3-propanediamine, 3-aminopropyl diethylamine, n1,n1-diethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n-diethyl, diethylaminotrimethylenamine, n,n-diethyl-1,3-diaminopropane, 1-diethylamino propylamine-3, n-3-diethylaminopropyl amine
PubChem CID 61011
IUPAC navn N',N'-diethylpropan-1,3-diamin
SMIL CCN(CC)CCCN
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethyl-1,3-propanediamine
Smeltepunkt -60°C
Tæthed 0.826
Kogepunkt 168°C to 171°C
Flammepunkt 51°C (124°F)
Lineær formel (CH3CH2)2N(CH2)3NH2
Brydningsindeks 1.442
Mængde 500 mL
FN nummer UN2684
Beilstein 741879
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 130.23
Procent renhed 99%