Få mere at vide
N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, 90%
Artikelnummer. 10752284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10752284 25 g Glass bottle 25g
10435095 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752284 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389210250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 309-88-6 | C7H11F6N | 223.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 309-88-6
Molekylær formel C7H11F6N
Molekylvægt (g/mol) 223.16
MDL nummer MFCD00054683
InChI nøgle BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, n,n-diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-diethylaminopropane, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, ishikawa s reagent, acmc-20ak9c, ishikawa's reagant
PubChem CID 136149
IUPAC navn N,N-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropan-1-amine
SMIL CCN(CC)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.2300g/mL
Flammepunkt 40°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90% (Sum of two isomers) Approximate composition (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CH3CH2)2NCH2F2CHFCF3
Mængde 25 g
Merck Index 15, 5153
Specifik vægtfylde 1.23
Formel vægt 223.16
Procent renhed 90%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.