Få mere at vide
N,N-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamin, 98+%
Artikelnummer. 10772895 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772895 5 g Glasflaske 5g
10011780 25 g Glasflaske 25g
10183680 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772895 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155690050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 996-50-9 | C7H19NSi | 145,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 996-50-9
Molekylær formel C7H19NSi
Molekylvægt (g/mol) 145.32
MDL nummer MFCD00009040
InChI nøgle JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
PubChem CID 70454
ChEBI CHEBI:85070
IUPAC navn N-ethyl-N-trimethylsilylethanamin
SMIL CCN(CC)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7600g/mL
Kogepunkt 125 °C til 126 °C
Flammepunkt 10 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2NSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.4103 til 1.4123
Mængde 5 g
Fieser 03,317; 04,544; 06,634
Specifik vægtfylde 0.76
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 145.32
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.