Få mere at vide
N,N-Didesmethyl Trimebutine-d5 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Didesmethyl Trimebutine-d5 Hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO5.ClH/c1-5-20(21,15-9-7-6-8-10-15)13-26-19(22)14-11-16(23-2)18(25-4)17(12-14)24-3;/h6-12H,5,13,21H2,1-4H3;1H/i1D3,5D2; |