Få mere at vide
N,N-Didesmethyl Diltiazem Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30380405
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30380405 50 mg
30372588 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30380405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44105050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116050-35-2
Molekylær formel C20H23ClN2O4S
Molekylvægt (g/mol) 422.93
Synonym (2S-cis)-3-(Acetyloxy)-5-(2-aminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Monohydrochloride, (2S,3S)-N,N-Didemethyldiltiazem Hydrochloride
SMIL CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Didesmethyl Diltiazem Hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22N2O4S.ClH/c1-13(23)26-18-19(14-7-9-15(25-2)10-8-14)27-17-6-4-3-5-16(17)22(12-11-21)20(18)24;/h3-10,18-19H,11-12,21H2,1-2H3;1H/t18-,19+;/m1./s1
Formel vægt 422.1067