Få mere at vide
N,N-Didesmethyl Diltiazem Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Didesmethyl Diltiazem Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O4S.ClH/c1-13(23)26-18-19(14-7-9-15(25-2)10-8-14)27-17-6-4-3-5-16(17)22(12-11-21)20(18)24;/h3-10,18-19H,11-12,21H2,1-2H3;1H/t18-,19+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 422.1067 |