Få mere at vide
N,N-DidemethylN,N-diethyl Benzydamin, TRC
Artikelnummer. 30134522
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134522 500 mg
30004961 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB275750500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 47448-66-8
Molekylær formel C21 H27 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 337.46
Synonym 1-Benzyl-3-[3-(diethylamino)propoxy]-1H-indazole, N,N-Diethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride;
IUPAC navn 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-diethylpropan-1-amin
SMIL CCN(CC)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-3-(3-Diethylamino-Propoxy)-1H-Indazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27N3O/c1-3-23(4-2)15-10-16-25-21-19-13-8-9-14-20(19)24(22-21)17-18-11-6-5-7-12-18/h5-9,11-14H,3-4,10,15-17H2,1-2H3
Formel vægt 337.2154
Procent renhed >95%