missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(N,N-didemethyl) 1-Hydroxy Sibutramine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (N,N-didemethyl) 1-Hydroxy Sibutramine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22ClNO.ClH/c1-11(10-18)9-14(17)15(7-2-8-15)12-3-5-13(16)6-4-12;/h3-6,11,14,18H,2,7-10,17H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 303.1157 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?