Få mere at vide
N,N'-dicyclohexylurea, 98%
Artikelnummer. 11475716
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475716 25 g 25g
11485716 100 g 100g
11495716 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20805.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2387-23-7 | C13H24N2O | 224,348 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2387-23-7
Molekylær formel C13H24N2O
Molekylvægt (g/mol) 224.348
MDL nummer MFCD00003829
InChI nøgle ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dicyclohexylurea, dicyclohexylurea, urea, n,n'-dicyclohexyl, unii-zv7823vvim, chembl1458, zv7823vvim, urea,3-dicyclohexyl, urea,n'-dicyclohexyl, n,n inverted exclamation marka-dicyclohexylurea, urea, 1,3-dicyclohexyl
PubChem CID 4277
IUPAC navn 1,3-dicyclohexylurinstof
SMIL C1CCC(CC1)NC(=O)NC2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dicyclohexylurea
Smeltepunkt 230°C to 233°C
Mængde 25 g
Formel vægt 224.35
Procent renhed 98%