Få mere at vide
N,N'-dicyclohexylurea, 98%
Artikelnummer. 10385790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10385790 100 g Glasflaske 100g
10214190 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10385790 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 113911000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2387-23-7 | C13H24N2O | 224,348 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2387-23-7
MDL nummer MFCD00003829
InChI nøgle ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dicyclohexylurea, dicyclohexylurea, urea, n,n'-dicyclohexyl, unii-zv7823vvim, chembl1458, zv7823vvim, urea,3-dicyclohexyl, urea,n'-dicyclohexyl, n,n inverted exclamation marka-dicyclohexylurea, urea, 1,3-dicyclohexyl
PubChem CID 4277
IUPAC navn 1,3-dicyclohexylurinstof
SMIL C1CCC(CC1)NC(=O)NC2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N'-Dicyclohexylurea
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 231°C to 236°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H24N2O
Lineær formel C6H11NHCONHC6H11
Mængde 100 g
Beilstein 12, II, 11
Molekylvægt (g/mol) 224.348
Formel vægt 224.35
Procent renhed ≥97.5% (Total base)
Fysisk form Væske