Få mere at vide
N,N-Dicyclohexylmethylamin, TRC
Artikelnummer. 30386354
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30386354 100 g
1 options
Artikelnummer. 30386354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD438510100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dicyclohexylmethylamine
CAS 7560-83-0
Molekylær formel C13 H25 N
Mængde 100 g
Synonym Cyclohexanamine, N-cyclohexyl-N-methyl-, Dicyclohexylamine, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine, D 0820, Dicyclohexyl(methyl)amine, Methyldicyclohexylamine, N,N-Dicyclohexyl-N-methylamine, N,N-Dicyclohexylmethylamine, N,N'-Dicycl
InChI formel InChI=1S/C13H25N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h12-13H,2-11H2,1H3
SMIL CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
IUPAC navn N-cyclohexyl-N-methylcyclohexanamin
Molekylvægt (g/mol) 195.344
Formel vægt 195.199