Få mere at vide
N,N-Dicyclohexylmethylamine, 97%
Artikelnummer. 10432770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10432770
Brand: Thermo Scientific Acros 428390010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7560-83-0 | C13H25N | 195.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7560-83-0
Molekylær formel C13H25N
Molekylvægt (g/mol) 195.35
MDL nummer MFCD00014289
InChI nøgle GSCCALZHGUWNJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dicyclohexylmethylamine, n-methyldicyclohexylamine, cyclohexanamine, n-cyclohexyl-n-methyl, dicyclohexylamine, n-methyl, n-methyl dicyclohexylamine, unii-ri95g6j8ff, n-cyclohexyl-n-methylcyclohexylamine, cy2nme, methyldicyclohexylamine, nn-dicyclohexylmethylamine
PubChem CID 24210
IUPAC navn N-cyclohexyl-N-methylcyclohexanamin
SMIL CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dicyclohexylmethylamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9210g/mL
Kogepunkt 265.0°C
Flammepunkt 110°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 kg
Specifik vægtfylde 0.921
Formel vægt 195.35
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dicyclohexylmethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.