Få mere at vide
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid, TRC
Artikelnummer. 30375416
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30375416 500 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30375416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD438500500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
CAS 538-75-0
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C13 H22 N2
Mængde 500 g
Synonym 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide, Bis(cyclohexyl)carbodiimide, DCC, DCCD, DCCI, Dicyclohexylcarbodiimide, N,N’-Methanetetraylbis[cyclohexanamine], NSC 30022, NSC 53373, NSC 57182
SMIL C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Molekylvægt (g/mol) 206.33
Formel vægt 206.1783
Procent renhed >95