Få mere at vide
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide |
| CAS | 538-75-0 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C13 H22 N2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide, Bis(cyclohexyl)carbodiimide, DCC, DCCD, DCCI, Dicyclohexylcarbodiimide, N,N’-Methanetetraylbis[cyclohexanamine], NSC 30022, NSC 53373, NSC 57182 |
| SMIL | C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.33 |
| Formel vægt | 206.1783 |
| Procent renhed | >95 |