Få mere at vide
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide, 99%
Artikelnummer. 11320370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25kg
5kg
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11320370
Brand: Thermo Scientific Acros 113900250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
N,N-Dicyclohexylcarbodiimide, 99%, C13H22N2, CAS Number-538-75-0, carbodiimide, dicyclohexyl, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, carbodicyclohexylimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1kg | CAS: 538-75-0 | C13H22N2 | 206.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-75-0
Molekylær formel C13H22N2
Molekylvægt (g/mol) 206.33
MDL nummer MFCD00011659
InChI nøgle QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
IUPAC navn N,N'-dicyclohexylmethandimin
SMIL C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 33.0°C to 35.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 122.0°C to 124.0°C (6.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel C6H11N=C=NC6H11
Mængde 25 kg
FN nummer 2928
Fieser 01,231; 02,126; 03,91; 04,141; 05,206; 06,174; 07,100; 08,162; 09,156; 10,142; 11,173; 13,333; 14,131; 15,131; 16,128
Merck Index 15,3107
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,100g/l dichloromethane
Viskositet 5.81 mPa.s (55°C)
Formel vægt 206.33
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Mass or Waxy Solid