Få mere at vide
N,N'-dicyclohexylcarbodiimid, 99%
Artikelnummer. 11474413
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474413 500 g 500g
11454413 25 g 25g
11464413 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11474413 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10973.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.83 DKK
    752.65 DKK / 500g
    Spare 83.18 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 538-75-0 | C13H22N2 | 206,333 g/mol
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid er et carboxylaktiverende reagens, der anvendes i peptidsyntese. Det virker som et dehydrerende middel til fremstilling af amider, ketoner og nitriler. Det er involveret i fremstillingen af estere ved at reagere tertiære alkoholer med carboxylsyre. Det bruges til stereokemisk inversion af sekundære alkoholer ved at danne formylester efterfulgt af forsæbning. Det er forbundet med dimethylsulfoxid og bruges i Pfitzner-Moffatt-oxidation til at omdanne alkoholer til aldehyder og ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Dicyclohexylcarbodiimid er et carboxylaktiverende reagens, der anvendes i peptidsyntese. Det virker som et dehydrerende middel til fremstilling af amider, ketoner og nitriler. Det er involveret i fremstillingen af estere ved at reagere tertiære alkoholer med carboxylsyre. Det bruges til stereokemisk inversion af sekundære alkoholer ved at danne formylester efterfulgt af forsæbning. Det er forbundet med dimethylsulfoxid og bruges i Pfitzner-Moffatt-oxidation til at omdanne alkoholer til aldehyder og ketoner.
Opløselighed
Opløseligt i methanol, chloroform, dichlormethan, acetonitril, tetrahydrofuran og dimethylformamid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-75-0
Molekylær formel C13H22N2
Molekylvægt (g/mol) 206.333
MDL nummer MFCD00011659
InChI nøgle QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
IUPAC navn N,N'-dicyclohexylmethandimin
SMIL C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Smeltepunkt 33 °C til 36 °C
Kogepunkt 154 °C til 156 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 138 °C (280 °F)
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 610662
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,3096
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol, chloroform, dichlormethan, acetonitril, tetrahydrofuran og dimethylformamid. Uopløselig i vand.
Formel vægt 206.33
Procent renhed 99%