Få mere at vide
N,N'-dicyclohexylcarbodiimid, 1 M opløsning i dichlormethan, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10892621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10892621 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10892621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429021000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 DKK
    438.65 DKK / 100ml
    Spare 66.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 538-75-0 | C13H22N2 | 206.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N'-Dicyclohexylcarbodiimide
CAS 538-75-0, 75-09-2
CAS min % 15.81, 81.7
CAS Max % 18.3, 84.19
Farve Hvid til Brun
Tæthed 1.2400g/mL
Flammepunkt 87 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C13H22N2
Lineær formel C6H11N=C=NC6H11
MDL nummer MFCD00011659
Mængde 100 mL
Merck Index 15, 3107
Specifik vægtfylde 1.24
Synonym dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler
InChI nøgle QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
IUPAC navn N,N'-dicyclohexylmethandimin
Molekylvægt (g/mol) 206.33
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
Formel vægt 206.33
Fysisk form Krystallinsk pulver