Få mere at vide
N,N'-Dibutylurea, TRC
Artikelnummer. 30385445
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30385445 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30385445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4295752.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dibutylurea
CAS 1792-17-2
Molekylær formel C9H20N2O
Mængde 2.5 g
Synonym 1,3-Di-n-butylurea, 1,3-Dibutylurea, Dibutylurea, N,N'-Di-n-butylurea, N,N'-Dibutylurea, NSC 131939, SRI 434-37
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
SMIL CCCCNC(=O)NCCCC
IUPAC navn 1,3-dibutylurea
Molekylvægt (g/mol) 172.27
Formel vægt 172.1576